1,3-Benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[3,4-(Methylenedioxy)benzoyl]-1,1,1-trifluoroacetone
PC1987-1G
APOSPC1987-1GEA
102
EUR
APOSPC1987-1G
1,3-Benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione 97%
1,3-Benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
Formel:
C₁₁H₇F₃O₄ Molecular Weight: 260,166 g/mol Schmelzpunkt: 104…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570563 CAS-Nummer: 306935-39-7 |