2,4-Dimethylfluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1997-25G
PC1997-5G
PC1997-100G
APOSPC1997-25GEA
0
EUR
APOSPC1997-25G
APOSPC1997-5G
APOSPC1997-100G
2,4-Dimethylfluorobenzene
2,4-Dimethylfluorobenzene
Formel:
C₈H₉F Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060643 CAS-Nummer: 452-65-3 UN: 1993 ADR: 3,III |