3-Fluoro-6-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC200015-500MG
APOSPC200015-500MGEA
782
EUR
APOSPC200015-500MG
3-Fluoro-6-methoxyquinoline
3-Fluoro-6-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12400834 CAS-Nummer: 426842-85-5 |