N-(4-Fluoro-2-methyl-6-nitrophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200016-1G
APOSPC200016-1GEA
103
EUR
APOSPC200016-1G
N-(4-Fluoro-2-methyl-6-nitrophenyl)acetamide
N-(4-Fluoro-2-methyl-6-nitrophenyl)acetamide
Formel:
C₉H₉FN₂O₃ Schmelzpunkt: 170…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520129 CAS-Nummer: 159020-73-2 |