Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200030-1G PC200030-500MG PC200030-5G
APOSPC200030-1GEA 0 EUR
APOSPC200030-1G APOSPC200030-500MG APOSPC200030-5G
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈FNO₂
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11616884
CAS-Nummer: 1187732-69-9