Methyl 2-amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200032-500MG
APOSPC200032-500MGEA
170
EUR
APOSPC200032-500MG
Methyl 2-amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Methyl 2-amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Molecular Weight: 233,187 g/mol Schmelzpunkt: 50…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12151721 CAS-Nummer: 439088-62-7 |