2,3,5-Trichloro-4,6-bistrifluoromethyl pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200035-500MG
APOSPC200035-500MGEA
545
EUR
APOSPC200035-500MG
2,3,5-Trichloro-4,6-bistrifluoromethyl pyridine
2,3,5-Trichloro-4,6-bistrifluoromethyl pyridine
Formel:
C₇Cl₃F₆N Molecular Weight: 318,431 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22689161 CAS-Nummer: 1420537-83-2 |