5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC200049-5G
APOSPC200049-5GEA 145 EUR
APOSPC200049-5G
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C7H5FN2
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659678
CAS-Nummer: 866319-00-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR