Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200071-1G
PC200071-500MG
PC200071-5G
APOSPC200071-1GEA
270
EUR
APOSPC200071-1G
APOSPC200071-500MG
APOSPC200071-5G
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel:
C₉H₈F₃NO₄ Molecular Weight: 251.16 g/mol Schmelzpunkt: 217…219 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09881353 CAS-Nummer: 103900-77-2 |