2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC200082-1G PC200082-500MG PC200082-5G
APOSPC200082-1GEA 0 EUR
APOSPC200082-1G APOSPC200082-500MG APOSPC200082-5G
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₃IN
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827836
CAS-Nummer: 1186405-09-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR