(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC200088-500MG
APOSPC200088-500MGEA
661
EUR
APOSPC200088-500MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-amine hydrochloride
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-amine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₀F₃N·ClH Molecular Weight: 237.649 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12068559 CAS-Nummer: 1391528-41-8 |