3-Methyl-4-(trifluoromethyl)-sydnone
Lieferant: Apollo Scientific
PC200096-500MG
APOSPC200096-500MGEA
539
EUR
APOSPC200096-500MG
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)-sydnone
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)-sydnone
Formel:
C₄H₃F₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25948961 CAS-Nummer: 1067233-79-7 |