4,6-Dioxo-9-(trifluoromethyl)-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC200098-500MG
APOSPC200098-500MGEA 539 EUR
APOSPC200098-500MG
4,6-Dioxo-9-(trifluoromethyl)-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
4,6-Dioxo-9-(trifluoromethyl)-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Formel: C₁₃H₈F₃N₄O₂·Cl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25948722
CAS-Nummer: 353245-38-2