Potassium trifluoro(3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200109-500MG
APOSPC200109-500MGEA
626
EUR
APOSPC200109-500MG
Potassium trifluoro(3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
Potassium trifluoro(3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
Formel:
C₉H₇BF₃N₂·K Molecular Weight: 250,07 g/mol Schmelzpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD25948965 CAS-Nummer: 1402242-81-2 |