Potassium trifluoro(3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200110-500MG
APOSPC200110-500MGEA
626
EUR
APOSPC200110-500MG
Potassium trifluoro(3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl)borate
Potassium trifluoro(3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl)borate
Formel:
C₁₀H₉BF₃N₂O·K Molecular Weight: 280,096 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25948966 CAS-Nummer: 1402242-82-3 |