Potassium (3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200115-500MG
APOSPC200115-500MGEA
698
EUR
APOSPC200115-500MG
Potassium (3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)trifluoroborate
Potassium (3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)trifluoroborate
Formel:
C₈H₁₃BF₃N₂·K Molecular Weight: 244,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25948968 CAS-Nummer: 1402242-79-8 |