5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200119-500MG
APOSPC200119-500MGEA
764
EUR
APOSPC200119-500MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molecular Weight: 225.56 g/mol Schmelzpunkt: 136 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14155643 CAS-Nummer: 1198475-43-2 |