2-Chloro-4-(difluoromethyl)-6-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200121-500MG
APOSPC200121-500MGEA
539
EUR
APOSPC200121-500MG
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-6-methoxypyridine
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-6-methoxypyridine
Formel:
C₇H₆ClF₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25478549 CAS-Nummer: 1446786-33-9 |