2,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200124-1G
APOSPC200124-1GEA
430
EUR
APOSPC200124-1G
2,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃Cl₂F₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22199291 CAS-Nummer: 1374659-30-9 |