5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC200128-5G
APOSPC200128-5GEA
546
EUR
APOSPC200128-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Formel:
C₄H₄F₃N₃ Molecular Weight: 151,09 g/mol Schmelzpunkt: 96…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834152 CAS-Nummer: 852443-61-9 |