Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200134-1G
PC200134-500MG
PC200134-5G
APOSPC200134-1GEA
32.2
EUR
APOSPC200134-1G
APOSPC200134-500MG
APOSPC200134-5G
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Formel:
C₅H₃BF₃KOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800740 CAS-Nummer: 1025113-78-3 |