Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-5-carboxylate
PC200156-1G
APOSPC200156-1GEA 89.9 EUR
APOSPC200156-1G
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₇F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 93…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04111238
CAS-Nummer: 129768-30-5