Kalium(4-(hydroxymethyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200164-1G
PC200164-5G
APOSPC200164-1GEA
0
EUR
APOSPC200164-1G
APOSPC200164-5G
Kalium(4-(hydroxymethyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₇BF₃KO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276800 CAS-Nummer: 1015082-78-6 |