Kalium(1-naphthyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200179-10G
PC200179-1G
PC200179-5G
APOSPC200179-10GEA
256
EUR
APOSPC200179-10G
APOSPC200179-1G
APOSPC200179-5G
Kalium(1-naphthyl)trifluoroborat
Kalium(1-naphthyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₀H₇BF₃K Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659936 CAS-Nummer: 166328-07-0 |