3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC200189-1G PC200189-5G
APOSPC200189-1GEA 0 EUR
APOSPC200189-1G APOSPC200189-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Formel: C₆H₄F₃IN₂
Schmelzpunkt: 97…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697686
CAS-Nummer: 211308-82-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR