3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-Amino-3-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200189-5G
APOSPC200189-5GEA 179 EUR
APOSPC200189-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Formel: C₆H₄F₃IN₂
Molecular Weight: 288.01 g/mol
Schmelzpunkt: 97…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697686
CAS-Nummer: 211308-82-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III