tert-Butyl-N-(6-chloro-4-fluoro-3-pyridinyl)carbamate > 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-2-chloro-4-fluoropyridine, 5-BOC protected
PC200192-1G
APOSPC200192-1GEA
473
EUR
APOSPC200192-1G
tert-Butyl-N-(6-chloro-4-fluoro-3-pyridinyl)carbamate > 90%
tert-Butyl-N-(6-chloro-4-fluoro-3-pyridinyl)carbamate
Formel:
C₁₀H₁₂ClFN₂O₂ Molecular Weight: 246,67 g/mol Schmelzpunkt: 90…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368891 CAS-Nummer: 915307-78-7 |