2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200202-1G
APOSPC200202-1GEA 132 EUR
APOSPC200202-1G
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Molecular Weight: 220,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568352
CAS-Nummer: 13600-48-1