1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Lieferant: Apollo Scientific
PC200216-1G
PC200216-500MG
PC200216-5G
APOSPC200216-1GEA
132
EUR
APOSPC200216-1G
APOSPC200216-500MG
APOSPC200216-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Formel:
C₁₂H₁₄ClF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13561841 CAS-Nummer: 1219967-95-9 |