5-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200220-500MG
APOSPC200220-500MGEA 419 EUR
APOSPC200220-500MG
5-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
5-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅FN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11656369
CAS-Nummer: 878197-67-2