6-Fluorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200221-1G PC200221-10G PC200221-5G
APOSPC200221-1GEA 79.9 EUR
APOSPC200221-1G APOSPC200221-10G APOSPC200221-5G
6-Fluorimidazo[1,2-a]pyridin
6-Fluorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅FN₂
Schmelzpunkt: 70…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09994632
CAS-Nummer: 139022-27-8