[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol, 3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200233-250MG
APOSPC200233-250MGEA
42.2
EUR
APOSPC200233-250MG
[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formel:
C₇H₅ClF₃NO Molecular Weight: 211,57 g/mol Schmelzpunkt: 36…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100207 CAS-Nummer: 1033463-31-8 |