2-Bromo-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200239-1G
APOSPC200239-1GEA
415
EUR
APOSPC200239-1G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₂ Molecular Weight: 270.01 g/mol Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909645 CAS-Nummer: 749875-07-8 |