4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC200241-1G
PC200241-500MG
PC200241-5G
APOSPC200241-1GEA
0
EUR
APOSPC200241-1G
APOSPC200241-500MG
APOSPC200241-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈F₃NO Schmelzpunkt: 67…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10758064 CAS-Nummer: 847446-85-9 |