3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200268-500MG
APOSPC200268-500MGEA 288 EUR
APOSPC200268-500MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
Formel: C₇H₄F₄N₂O
Schmelzpunkt: 168…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16038708
CAS-Nummer: 852062-16-9