Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200274-1G
APOSPC200274-1GEA
317
EUR
APOSPC200274-1G
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetate
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetate
Formel:
C₉H₇ClF₃NO₂ Molecular Weight: 253,61 g/mol Schmelzpunkt: 38…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366545 CAS-Nummer: 885949-63-3 |