Ethyl 2-cyano-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-cyano-5-(trifluoromethyl)nicotinate
PC200275-500MG
APOSPC200275-500MGEA 300 EUR
APOSPC200275-500MG
Ethyl 2-cyano-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-2-cyano-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Molecular Weight: 244.17 g/mol
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193103
CAS-Nummer: 1192263-82-3