2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200277-1G
APOSPC200277-1GEA 317 EUR
APOSPC200277-1G
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formel: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Schmelzpunkt: 192…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025872
CAS-Nummer: 1135283-33-8