2-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2003-25G
APOSPC2003-25GEA 87 EUR
APOSPC2003-25G
2-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat 97%
2-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NOS
Molecular Weight: 219,19 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00220860
CAS-Nummer: 175205-33-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III