2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200305-1G
PC200305-500MG
APOSPC200305-1GEA
1090
EUR
APOSPC200305-1G
APOSPC200305-500MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formel:
C₈H₃F₆NO₂ Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501683 CAS-Nummer: 1092343-70-8 |