5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC200311-500MG
APOSPC200311-500MGEA
386
EUR
APOSPC200311-500MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₅F₃N₂O Molecular Weight: 214,15 g/mol Schmelzpunkt: 211…212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11841013 CAS-Nummer: 1135283-53-2 |