4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-8-quinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
PC200317-500MG
APOSPC200317-500MGEA
0
EUR
APOSPC200317-500MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-8-quinolinol
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-8-quinolinol
Formel:
C₁₀H₅ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056688 CAS-Nummer: 886362-20-5 |