8-Methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200323-500MG
APOSPC200323-500MGEA
292
EUR
APOSPC200323-500MG
8-Methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O₂ Molecular Weight: 244,17 g/mol Schmelzpunkt: 196…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407573 CAS-Nummer: 874776-53-1 |