Methyl-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200324-500MG
APOSPC200324-500MGEA
412
EUR
APOSPC200324-500MG
Methyl-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃N₂O₂ Molecular Weight: 275,02 g/mol Schmelzpunkt: 57…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12922697 CAS-Nummer: 1190198-37-8 |