Ethyl-8-iod-2,6-bis(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
PC200325-500MG
APOSPC200325-500MGEA 344 EUR
APOSPC200325-500MG
Ethyl-8-iod-2,6-bis(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-8-iod-2,6-bis(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₂H₇F₆IN₂O₂
Schmelzpunkt: 167…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12498697
CAS-Nummer: 1171918-86-7