5-Chloro-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200326-500MG
APOSPC200326-500MGEA
277
EUR
APOSPC200326-500MG
5-Chloro-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Chloro-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel:
C₁₀H₆ClF₃N₂O Schmelzpunkt: 240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11553041 CAS-Nummer: 1092352-56-1 |