3-Nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200328-500MG
APOSPC200328-500MGEA
412
EUR
APOSPC200328-500MG
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₄F₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 222…223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100250 CAS-Nummer: 1048914-26-6 |