tert-Butyl-3-iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected, tert-Butyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
PC200330-500MG
APOSPC200330-500MGEA
561
EUR
APOSPC200330-500MG
tert-Butyl-3-iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₂F₃IN₂O₂ Molecular Weight: 412,15 g/mol Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16622804 CAS-Nummer: 1228183-72-9 |