4-Hydrazinyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200337-500MG
APOSPC200337-500MGEA
611
EUR
APOSPC200337-500MG
4-Hydrazinyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine
4-Hydrazinyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅F₆N₃ Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01936019 CAS-Nummer: 240115-88-2 |