Potassium pyrimidine-5-trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200342-1G
APOSPC200342-1GEA
0
EUR
APOSPC200342-1G
Potassium pyrimidine-5-trifluoroborate
Potassium pyrimidine-5-trifluoroborate
Formel:
C₄H₃BF₃KN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09992922 CAS-Nummer: 1242733-91-0 |